ContactUsLinkComponent
Formaline 10% Fixateur histologique, tamponné neutre, Sigma-Aldrich®
Formaline 10% Fixateur histologique, tamponné neutre, Sigma-Aldrich®
Catalogus # HT5012-1CS
CAS-nummer:  
Formaline 10% Fixateur histologique, tamponné neutre, Sigma-Aldrich®
Catalogus # HT5012-1CS
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Case of 24×60 ml
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance (Colour):
    Colorless
  • Appearance (Turbidity):
    Clear
  • Conforms:
    Performance
  • pH:
    6.90 - 7.10
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
 :
Dichtheid:1.080 g/cm3
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :30.03 g/mol
Temperatuur bij opslag:Room Temperature
CAS-nummer:50-00-0
Formule:CH₂O
MDL-nummer:MFCD00003274