Hydroquinone
10 Tab.
N° de catalogue HT1014-10TAB
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Aller à :
Product Details & Documents
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) kit. Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
- Point d'éclair:165 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance (Colour):White to Off White
- Appearance (Form)
Intact:Round Tablet - Performance:Conforms
- Expiration Date Period:24 months
Spécifications
- Cdt:10 Tab.