Hématoxyline solution Gill III, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue GHS380-2.5L
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance (Colour)
Dark Reddish-Purple:Conforms - Appearance (Form):Solution
- Appearance (Turbidity)
Essentially free of precipitate:Clear - Performance:Conforms
- Expiration Date Period:24 months
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:302.28 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Température de stockage:Room Temperature
Numéro CAS:517-28-2
:208-237-3
Formule:C₁₆H₁₄O₆
Numéro MDL:MFCD00078111