Hématoxyline, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue GHS1128-4L
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:4 L
- Seq:5162
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance (Turbidity):Clear
- Appearance(Colour)
Dark Reddish-Purple:Conforms - Solution:Conforms
- undefined:Appearance (Form)
- Conforms:Essentially free of precipitate
- 24 months:Using Sigma-Aldrich Procedure No. GHS, Nuclei and compontents stain blue to black. Chromatin is clearly visible.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:302.28 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
:GHS07
:GHS08
Température de stockage:Room Temperature
Numéro CAS:517-28-2
:208-237-3
Formule:C₁₆H₁₄O₆
Numéro MDL:MFCD00078111