ContactUsLinkComponent
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (PE/Texas Red®)
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (PE/Texas Red®)
Supplier:  AAT BIOQUEST
Certificates
undefined
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (PE/Texas Red®)
Supplier:  AAT BIOQUEST
Specifications
  • Catalog No:
  • AATB103801S1
  • AATB103801S0
  • AATB103801S2
  • Symbole de l'antigène:
  • CD38
  • CD38
  • CD38
  • Nom de l'antigène:
  • CD38 antigen
  • CD38 antigen
  • CD38 antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
  • PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
  • PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
  • Clone:
  • HIT2
  • HIT2
  • HIT2
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG1
  • IgG1
  • IgG1
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Purification:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Adsorption croisée:
  • No
  • No
  • No
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Température de transport:
  • 20
  • 20
  • 20