ContactUsLinkComponent
Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (mFluor™ Red 780)
Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (mFluor™ Red 780)
Supplier:  AAT BIOQUEST
Certificates
undefined
Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (mFluor™ Red 780)
Supplier:  AAT BIOQUEST
Specifications
  • Catalog No:
  • AATB116100W0
  • AATB116100W1
  • Symbole de l'antigène:
  • CD161
  • CD161
  • Nom de l'antigène:
  • CD161 antigen
  • CD161 antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • mFluor™ Red 780
  • mFluor™ Red 780
  • Clone:
  • HP-3G10
  • HP-3G10
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Purification:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Adsorption croisée:
  • No
  • No
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • Température de transport:
  • 20
  • 20