Anti-DSP Rabbit Polyclonal Antibody
Vial
PRSI14-900
Type: Primary
Antigen: DSP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
- Type de conditionnement:Vial
- Western blot:Yes
- Modification:None
- Type d'anticorps:Primaire
- Formulaire:Liquid
- Purification:Affinity purification
- Symbole de l'antigène:DSP
- Synonymes antigène:desmoplakin|desmoplakin I|DPI|DSP|DP|250kDa paraneoplastic pemphigus antigen|DPII
- Isotype:IgG
- Conjugaison:Unconjugated
- Concentration:Batch dependent
- Réactivité:Human|Mouse
- Température de stockage:Store at –20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- ID de gène:1832
- Cat. No.:PRSI14-900
- Clonalité:Polyclonal
- Immunogène:A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 2750-2850 of human DSP (NP_004406.2)
- Nom de l'antigène:desmoplakin
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Température de transport:20



