ContactUsLinkComponent
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI13-682
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI13-682
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    discoidin domain receptor tyrosine kinase 1
  • Symbole de l'antigène:
    DDR1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    780
  • Synonymes antigène:
    NEP|HGK2|MCK10|CD167|Cell adhesion kinase|Protein-tyrosine kinase 3A|DDR1|Discoidin domain receptor 1|NTRK4|EDDR1|CAK|MCK-10|RTK6|ENTRK4|Tyrosine-protein kinase CAK|Mammary carcinoma kinase 10|PTK3|CD167a antigen|Protein-tyrosine kinase RTK-6|PTK3A|TRK E|Tyrosine kinase DDR|DDR|TRKE
  • Modification:
    None
  • Storage buffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Température de stockage:
    Store at –20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    Batch dependent
  • Température de transport:
    20
  • Immunogène:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 290-420 of human DDR1 (NP_054700.2)
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    50 µl
Type: Primary
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human