ContactUsLinkComponent
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750)
undefined
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750)
  • Catalog No:
  • AATB104411R0
  • AATB104411R2
  • AATB104411R1
  • Symbole de l'antigène:
  • CD44
  • CD44
  • CD44
  • Nom de l'antigène:
  • CD44 antigen
  • CD44 antigen
  • CD44 antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750
  • PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750
  • PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750
  • Clone:
  • IM7
  • IM7
  • IM7
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • Rat
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Purification:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Adsorption croisée:
  • No
  • No
  • No
  • Température de stockage:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Température de transport:
  • 20
  • 20
  • 20
Frequently Bought Together