Anti-Spike Protein Rabbit Recombinant Antibody [clone: 8F8C0]
Catalog # PRSI11-093
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Surface glycoprotein
- Symbole de l'antigène:Spike Protein
- Clonalité:Recombinant
- Clone:8F8C0
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Virus
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:43740568
- Synonymes antigène:Spike glycoprotein
- Modification:None
- Storage buffer:Supplied as a 0,2 µm filtered solution in PBS, pH 7,4
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:20
- Immunogène:HEK293 derived SARS-COV-2 S1+S2 ECD (S-ECD)
- Purification:Affinity purified, endotoxin level: <1,0 EU/µg of the protein by LAL method
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,1 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Spike protein
Clonality: Recombinant
Clone: 8F8C0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG
Reactivity: Virus