Anti-Nucleoprotein Rabbit Recombinant Antibody [clone: [85E9]]
Catalog # PRSI11-021
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Nucleocapsid Phosphoprotein
- Symbole de l'antigène:Nucloprotein
- Clonalité:Recombinant
- Clone:[85E9]
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG1 kappa
- Réactivité:Virus
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:43740575
- Synonymes antigène:SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [85E9]: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
- Modification:None
- Storage buffer:1X PBS, 0,02% NaN₃
- Concentration:Batch dependent
- Température de transport:20
- Immunogène:SARS-CoV-2 nucleoprotein (NP) specific peptide
- Purification:SARS-CoV-2 (COVID-19) nucleoprotein antibody [85E9] is affinity chromatography purified via peptide column
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,1 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Nucleoprotein
Clonality: Recombinant
Clone: [85E9]
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1k
Reactivity: Virus