Anti-MK-7684 Recombinant Antibody
N° de catalogue PRSI11-004
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Clonalité:Recombinant
- Conjugaison:Unconjugated
- Isotype:IgG1 kappa
- Synonymes antigène:BAY-1834942
- Modification:None
- Storage buffer:PBS buffer pH 7,5
- Température de stockage:Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2…8 °C for 1 - 2 weeks. Store at –20 °C for 12 months. Store at –80 °C for long term storage.
- Concentration:Batch dependent
- Température de transport:20
- Immunogène:Humanised/CEACAM6 [Homo sapiens]
- Purification:>95%
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,1 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1-kappa
Reactivity: