Anti-CD37 Recombinant Antibody [Clone: WR17]
N° de catalogue PRSI24-264
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:CD37 molecule
- Symbole de l'antigène:CD37
- Clonalité:Recombinant
- Clone:WR17
- Conjugaison:Unconjugated
- Cytométrie en flux:Yes
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG kappa
- Adsorption croisée:No
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:951
- Synonymes antigène:GP52-40|TSPAN26
- Modification:Unmodified
- Storage buffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Température de stockage:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Température de transport:Shipped on blue ice
- Immunogène:Chronic lymphocytic leukaemia cells
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,2 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: CD37 molecule
Clonality: Recombinant
Clone: WR17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human