Anti-MUC1 Recombinant Antibody [Clone: SM3]
N° de catalogue PRSI24-248
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:HGNC:HGNC:7508
- Symbole de l'antigène:MUC1
- Clonalité:Recombinant
- Clone:SM3
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG lambda
- Adsorption croisée:No
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:4582
- Synonymes antigène:Mucin
- Modification:Unmodified
- Storage buffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Température de stockage:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Température de transport:Shipped on blue ice
- Immunogène:Hydrogen fluoride deglycosylated milk mucin
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,2 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: HGNC:HGNC:7508
Clonality: Recombinant
Clone: SM3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG lambda
Reactivity: Human