ContactUsLinkComponent
Anti-IFNG Recombinant Antibody [Clone: D9D10]
  PRSI24-236
Anti-IFNG Recombinant Antibody [Clone: D9D10]
  PRSI24-236
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    HGNC:HGNC:5438
  • Symbole de l'antigène:
    IFNG
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    D9D10
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Isotype:
    IgG kappa
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorption croisée:
    No
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    3458
  • Synonymes antigène:
    IFNG|IFN-gamma|Interferon gamma|Immune interferon
  • Modification:
    Unmodified
  • Storage buffer:
    PBS with 0,02% Proclin 300
  • Température de stockage:
    Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice
  • Immunogène:
    FPLC-purified natural human IFN-y. Refer to the original article [PMID: 3114127]
  • Tested applications:
    Blocking
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    0,2 mg
Type: Primary
Antigen: HGNC:HGNC:5438
Clonality: Recombinant
Clone: D9D10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human