Anti-STX Recombinant Antibody [Clone: SP6]
N° de catalogue PRSI24-301
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Clonalité:Recombinant
- Clone:SP6
- Conjugaison:Unconjugated
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG kappa
- Réactivité:Hamster,Pig,Rabbit,Human,Bovine,Guinea pig,Dog,Rat
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Formulaire:Liquid
- Synonymes antigène:STX
- Modification:Unmodified
- Storage buffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Température de stockage:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Température de transport:Shipped on blue ice
- Immunogène:Synaptic vesicle-containing fractions immunoprecipitated from human brain homogenate
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,2 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: STX
Clonality: Recombinant
Clone: SP6
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human;Rat;Hamster;Rabbit;Pig;Dog;Guinea Pig;Bovine