Anti-CD4 Recombinant Antibody [Clone: 13B8.2]
N° de catalogue PRSI24-271
Fournisseur: ProSci Inc.
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:HGNC:HGNC:1678
- Symbole de l'antigène:CD4
- Clonalité:Recombinant
- Clone:13B8.2
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG kappa
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:No
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:920
- Synonymes antigène:Leu3/T4
- Modification:Unmodified
- Storage buffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Température de stockage:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Température de transport:Shipped on blue ice
- Immunogène:Human HSB2-T cell
- Tested applications:EIA
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:0,2 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: HGNC:HGNC:1678
Clonality: Recombinant
Clone: 13B8.2
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human