Wash Solution Concentrate, 20X
Wash Solution Concentrate, 20X
20X wash solution concentrate, Bottle, 1×1 L, 1 L
N° de catalogue KPLI50-63-04
Fournisseur:   SERACARE LIFE SCIENCES
Wash Solution Concentrate, 20X
N° de catalogue KPLI50-63-04
Fournisseur:  SERACARE LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Wash Solution Concentrate, 20X
20X wash solution concentrate, Bottle, 1×1 L, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
322,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Convenient 20X concentrate containing imidazole-buffered saline and Tween® 20.
  • Suitable for ELISA, blotting, and immunohistochemistry applications
This is used a general immunoassay wash buffer.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    20X wash solution concentrate
  • Info cdt:
    1×1 L