0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Trypsin
Trypsin
Trypsin
SERA37296.01
:
Serva
:
Trypsin
SERA37296.01
:
Serva
:
Cdt:
1
N ° CAS.:
9002-07-7
Conditions de stockage:
Refrigerator
MDL No.:
MFCD00082094
Nom de l'enzyme:
Trypsin
N°:
GMP