0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Amidon
Amidon 1% en solution aqueuse
Amidon 1% en solution aqueuse
Amidon 1% en solution aqueuse
ROTHT133.1
:
Roth Carl
:
Amidon 1% en solution aqueuse
ROTHT133.1
:
Roth Carl
:
Type de conditionnement:
Glass bottle
Cdt:
500 mL
Seq:
2725
:
:
162.14 g/mol
:
Température ambiante
:
232-679-6
:
9005-25-8
:
(C₆H₁₀O₅)n
:
MFCD00082026