0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Amidon
Amidon 1% en solution aqueuse
Amidon 1% en solution aqueuse
Amidon 1% en solution aqueuse
FFCHFF2431000
:
FF CHEMICALS
:
Amidon 1% en solution aqueuse
FFCHFF2431000
:
FF CHEMICALS
:
Type de conditionnement:
Glass bottle
Cdt:
1 L
Seq:
5037
:
:
162.14 g/mol
:
Température ambiante
:
232-679-6
:
9005-25-8
:
(C₆H₁₀O₅)n
:
MFCD00082026