Mercure (II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
31530.295
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0499 - 0.0501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
: Mercury dinitrate, Mercuric nitrate
:
:324.60 g/mol
:233-152-3
:3287
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:10045-94-0
:HgN₂O₆
:MFCD00011038
:-38.9
:1.020 g/cm³ (20 °C)
:6.1 II
:12,05933