Acide borique 40 g/l en solution aqueuse avec indicateur, VOLUSOL®
Catalog # 95097.5000
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:5 L
- Seq:5190
Specifications
Specification Test Results
- Assay (W/V):3.9 - 4.2 %
- Appearance:Clear red liquid
- Sensitivity:Passes test
- Density (20/4):1.000 - 1.020
Specification Test Results
About this item
:
:61.83 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-139-2
CAS Number:10043-35-3
Formula:B(OH)₃
MDL Number:MFCD00011337