0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide borique
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
REGEBOA25
:
REAGECON
:
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
REGEBOA25
:
REAGECON
:
Cdt:
5 L
Seq:
5190
:
:
61.83 g/mol
:
Température ambiante
:
233-139-2
:
10043-35-3
:
B(OH)₃
:
MFCD00011337