0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide borique
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
KRAF05735.7000
:
Bernd Kraft
:
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
KRAF05735.7000
:
Bernd Kraft
:
Type de conditionnement:
Flacon Plastique
Cdt:
20 L
Seq:
5302
:
:
61.83 g/mol
:
Température ambiante
:
233-139-2
:
10043-35-3
:
B(OH)₃
:
MFCD00011337