ContactUsLinkComponent
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
Catalog # KRAF05456.7000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
undefined
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse
Catalog # KRAF05456.7000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    20 L
  • Seq:
    5302
Specifications
About this item
 :
 :61.83 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-139-2
CAS Number:10043-35-3
Formula:B(OH)₃
MDL Number:MFCD00011337