Potassium dihydrogénophosphate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069601
Catalog # 87901.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:136.09 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-913-4
CAS Number:7778-77-0
Formula:KH₂PO₄
MDL Number:MFCD00011401