Rhodamine B, Supelco®
Catalog # 79754-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 mg
- Seq:2315
Specifications
About this item
:
:479.02 g/mol
Merck Index:13,08266
Melting Pt:199…201 °C
Density:1.31 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:201-383-9
:GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:81-88-9
Formula:C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MDL Number:MFCD00011931