Rhodamine B
N° de catalogue ROTHT130.1
Fournisseur: Roth Carl
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
:479.02 g/mol
Index Merck:13,08266
Point de fusion:199…201 °C
Densité:1.31 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-383-9
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:81-88-9
Formule:C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Numéro MDL:MFCD00011931