Rhodamine B 99+%, pur, Qualité Laser
N° de catalogue ACRO419000010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Green Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥99.0 %
- UV Lambda max:545 nm (in Methanol)
- Fluorescence max:565 nm (in Methanol)
- Optimum lasing:588 nm (in Methanol)
- Molar absorption coefficient:106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:479.02 g/mol
Index Merck:13,08266
Point de fusion:210…211 °C
Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-383-9
:GHS05
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:81-88-9
Formule:C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Numéro MDL:MFCD00011931