Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Orangé de méthyle 0,5% en solution aqueuse
Orangé de méthyle 0,5% en solution aqueuse
Catalog # PRLSMC306759.0100
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Orangé de méthyle 0,5% en solution aqueuse
Catalog # PRLSMC306759.0100
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Specifications

About this item

 :
 :327.34 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:208-925-3
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502