Orangé de méthyle 0,1% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
N° de catalogue 34576-500ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
Specification Test Results
- Test of sensitivity:complying
- Change range (pH 3,0-4,4):complying
Specification Test Results
About this item
:
:327.34 g/mol
Density:0,970 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt:39 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:208-925-3
UN:1170
ADR:3,III
:GHS02
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502