Bleu de bromothymol 0,1% en solution aqueuse
Glass bottle, 1 L
N° de catalogue FFCHFF60221000
Fournisseur: FF CHEMICALS
Bleu de bromothymol 0,1% en solution aqueuse
N° de catalogue FFCHFF60221000
Fournisseur: FF CHEMICALS
Numéro CAS: 76-59-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-59-5
- Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005872
- Poids moléculaire:624.39 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-971-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L