Rouge de méthyle
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLEM81142415
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Rouge de méthyle
N° de catalogue MOLEM81142415
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  493-52-7
Rouge de méthyle
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  493-52-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • Numéro CAS:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002425
  • Poids moléculaire:269.3 g/mol
  • Index Merck:12,06199
  • Point de fusion:178…182 °C
  • Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications