Rouge Congo
Santé
Fournisseur:   Serva
Rouge Congo
Fournisseur:  Serva
Certificats
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
  • Numéro CAS:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004028
  • Poids moléculaire:696.67 g/mol
  • Index Merck:12,02562
  • Point de fusion:> 360 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:209-358-4
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 36,00 €
    36,00 €
    1 * 25 g
       36,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 250 g
    Arrêté