3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
50 mL
N° de catalogue ENZOADI801805
Fournisseur: Enzo Life Sciences
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
N° de catalogue ENZOADI801805
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à :
Product Details & Documents
HRP substrate.
- Used in ELISA
This TMB Substrate is intended for use as a colourimetric HRP-substrate for immunoassay development. Each bottle is sufficient for use with 5×96 wells microtiter plates.
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
Spécifications
Spécifications
- Cdt:50 mL