ContactUsLinkComponent
Ampicilline sel de sodium ≥93%
Ampicilline sel de sodium ≥93%
Catalogus # ENZOALX380268G005
Leverancier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Ampicilline sel de sodium ≥93%
Catalogus # ENZOALX380268G005
Leverancier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :371.39 g/mol
Temperatuur bij opslag:Congélateur
CAS-nummer:69-52-3
Formule:C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MDL-nummer:MFCD00064313