ContactUsLinkComponent
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥95% colorant fluorescent, pour la microbiologie
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥95% colorant fluorescent, pour la microbiologie
N° de catalogue ENZOALX610030M025
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥95% colorant fluorescent, pour la microbiologie
N° de catalogue ENZOALX610030M025
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :557.467 g/mol
Numéro CAS:150347-59-4
 :MFCD31812843
Formule:C₂₉H₁₉NO₁₁
Numéro MDL:MFCD00037466