0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Anabaenopeptin B
Anabaenopeptin B ≥95% (par HPLC)
Anabaenopeptin B ≥95% (par HPLC)
Anabaenopeptin B ≥95% (par HPLC)
N° de catalogue ENZOALX350184C100
Fournisseur:
Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Anabaenopeptin B ≥95% (par HPLC)
N° de catalogue ENZOALX350184C100
Fournisseur:
Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
100 µG
Seq:
1286
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
:
:
837.0 g/mol
Numéro CAS:
161897-74-1
Détails du produit