Pyripyropene A ≥85% (par HPLC)
N° de catalogue ENZOALX350134C500
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:500 µG
- Seq:1418
Spécifications
À propos de cet article
:
:583.2 g/mol
Numéro CAS:147444-03-9
Numéro MDL:MFCD00929109