ContactUsLinkComponent
Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) ≥90% (par HPLC), CELLESTIAL® colorant pour membranes, pour histologie
Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) ≥90% (par HPLC), CELLESTIAL® colorant pour membranes, pour histologie
Catalog # ENZOENZ52201
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
undefined
Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) ≥90% (par HPLC), CELLESTIAL® colorant pour membranes, pour histologie
Catalog # ENZOENZ52201
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    5 mg
  • Seq:
    2210
Specifications
About this item
 :
 :549.384 g/mol
Storage Temperature:Congélateur
Formula:C₂₆H₃₅Br₂N₃