ContactUsLinkComponent
TSQ ≥98% (par HPLC), Ultrapure
TSQ ≥98% (par HPLC), Ultrapure
  ENZOENZ52153
 :  
undefined
TSQ ≥98% (par HPLC), Ultrapure
  ENZOENZ52153
 :  
  • Cdt:
    25 mg
  • Seq:
    2315
 :
 :328.38 g/mol
 :Congélateur
 :109628-27-5
 :C₁₇H₁₆N₂O₃S