ContactUsLinkComponent
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95% (par HPLC), CELLESTIAL®, Ultrapure colorant pour mitochondries
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95% (par HPLC), CELLESTIAL®, Ultrapure colorant pour mitochondries
Catalogus # ENZOENZ52309
Leverancier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95% (par HPLC), CELLESTIAL®, Ultrapure colorant pour mitochondries
Catalogus # ENZOENZ52309
Leverancier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Cdt:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :514.95 g/mol
 :GHS07
Temperatuur bij opslag:Congélateur
CAS-nummer:115532-52-0
Formule:C₂₆H₂₇ClN₂O₇
MDL-nummer:MFCD00467973