ContactUsLinkComponent
PPP ≥98% (par HPLC)
PPP ≥98% (par HPLC)
  ENZOBMLEI3720001
 :  
undefined
PPP ≥98% (par HPLC)
  ENZOBMLEI3720001
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Seq:
    2070
 :
 :414.40 g/mol
 :Congélateur
 :477-47-4
 :C₂₂H₂₂O₈
 :MFCD01742647