ContactUsLinkComponent
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95% (par HPLC), Ultrapure
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95% (par HPLC), Ultrapure
  ENZOENZ52303
 :  
undefined
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95% (par HPLC), Ultrapure
  ENZOENZ52303
 :  
  • Cdt:
    100 mg
  • Seq:
    2440
 :
 :572.531 g/mol
 :Congélateur
 :53213-82-4
 :C₂₉H₃₇IN₂O₂
 :MFCD00011954