Phytosphingosine ≥98%
Phytosphingosine ≥98%
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Phytosphingosine ≥98%
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Certificats
Phytosphingosine ≥98%
Phytosphingosine ≥98%
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Ultra-pure
An endogenous sphingosine occurring in Saccharomyces cerevisiae. Inhibits FMLP-induced oxidant release by human neutrophils.
Synonymes:  (2S,3S,4R)-2-Aminooctadecane-1,3,4-triol, (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol
  • Numéro CAS:554-62-1
  • Formule:C₁₈H₃₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00079232
  • Poids moléculaire:317.51 g/mol