Serviette multifonction Tork Xpress® Soft
Catalog # SCAA120399
Supplier: Essity
New Product
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Soft multifold towel
- Cdt:2.856
Specifications
About this item
Assurez un bon séchage des mains et un confort optimal avec les serviettes multifonctions Tork Xpress® Soft, qui ont un toucher de haute qualité et sont douces pour la peau.
- Qualité supérieure pour des économies et de bons résultats
- Design attrayant des lames Tork : pour faire bonne impression
- Édition feuille à feuille pour une consommation réduite et une hygiène accrue
- Gaufrage agréable au toucher et maximisant les niveaux d'absorption
- Un grand essuie-mains doux qui procure une sensation de haute qualité et laisse une impression durable
- H2 - Système d'essuie-mains intercalaires avec type de pliage multifold M
Ces serviettes conviennent au distributeur de serviettes multifonctions Tork Xpress®, pour les installations sanitaires accueillant un nombre moyen de visiteurs. Elles s'adaptent également aux petits espaces et offrent à vos clients confort et hygiène. Le tissu est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées.
Largeur dépliée : 21,2 cm
Longueur dépliée : 34 cm
Longueur pliée : 8,5 cm