Absorbants d'huile SPC®
Oil-only sorbent, 1000 litre container kit, 972 L, 1205×1085×1315 mm, 121 kg
Catalog # BRDYSKO-1100
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Kit de déversement conçu pour les déversements plus importants d'huile et de liquides à base de pétrole. Le couvercle permet d'accéder facilement aux absorbants contenus dans le kit.
- Absorbe jusqu'à 972 litres (contenu complet d'un GRV)
- Absorbants et contrôle des déversements
- Accès rapide et facile grâce à l'ouverture frontale
Dispositif à roulettes pour faciliter les manœuvres sur le lieu du déversement.
Delivery information: Contient : 300 tampons ENV200-M, 2 rouleaux OP15-E, 4 barrages ENV510, 30 boudins OIL430, 10 boudins OIL 124, 20 coussins OIL1818, 1 paire de gants SPK-HANDSCH, 1 paire de lunettes SPK-BRIL, 50 sacs poubelles.
Specifications
- Poids:121 kg
- Désignation:Oil-only sorbent, 1000 litre container kit
- l×p×h:1205×1085×1315 mm
- Capacité d'absorption:972 L