ContactUsLinkComponent
Cintre, crochet fermé
Cintre, crochet fermé
N° de catalogue TEKMCRGS-GHC
Fournisseur:  TEKNOMEK
Cintre, crochet fermé
N° de catalogue TEKMCRGS-GHC
Fournisseur:  TEKNOMEK
Spécifications
  • Désignation:
    Closed hook garment hanger, 380W×200H mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Les cintres à crochets fermés sont fabriqués en acier inoxydable 304 entièrement soudé avec une finition polie.
  • Complément idéal aux barres de vêtements à crochets
Poids: 0,220 kg.