Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alpaca IgG (CF®647)
  20886-100UL
 :  Biotium
Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alpaca IgG (CF®647)
  20886-100UL
 :  Biotium

 

  • Type d'anticorps:
    Secondaire
  • Nom de l'antigène:
    Alpaca IgG
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    CF® 647
  • Hôte:
    Goat
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Réactivité:
    Llama,
    Alpaca
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorption croisée:
    Bovine, Human, Mouse, Rabbit, Rat
  • Température de stockage:
    Store at −20 °C
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Taille:
    100 µl
  • Cdt:
    1

 

 

Anticorps IgG de chèvre anti-alpaga qui reconnaît le domaine VHH de la chaîne lourde des IgG d'alpaga. Marqué avec des colorants CF® et adapté aux applications western ou IF.

  • Disponible en 6 colorants CF® brillants et photostables
  • Convient pour la western, l'immunofluorescence et l'immunohistologie dans les tissus FFPE
  • Conjugués colorants CF® et biotine : ajouter 0,5 ml d'eau distillée
  • Conjugués HRP ou DNP : ajouter 1 ml d'eau distillée

L'anticorps anti-Alpaca IgG, VHH de chèvre est un anticorps entier polyclonal IgG de chèvre purifié par affinité qui reconnaît le domaine VHH de la chaîne lourde des IgG d'alpaga, sous-classes 2 et 3, et le domaine VHH des IgG de lama, sous-classes 2 et 3. L'anticorps présente une adsorption croisée avec les protéines sériques des bovins, des humains, des souris, des lapins et des rats. Il n'est pas hautement croisé avec les immunoglobulines d'autres espèces. L'anticorps est disponible conjugué aux colorants lumineux et photostables CF® de Biotium.

Type : Secondaire
Antigène : Alpaga
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : CF®647
Epitope:
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Alpaga, Lama